Learn More
Micronova Plastic Flexible Scraper
Code produit 18876919 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
355.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
18876919 355.6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18876919 Fournisseur Micronova Code fournisseur QPFST314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.07€
    86.97€ / 1 pièces
    Économisez 6.10€
    6% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Scraper contours to tank interiors and offers a wide coverage area for optimal tank scraping
  • Flexible 14 in. blade contours to tank interiors, providing greater coverage than traditional paddle blades
    • Cleaning advantages include vial gathering and broken glass collection in RABS and fill lines
  • Material provides ideal edge for product and residue removal without scratching stainless steel tank
    • Durable, contamination-resistant construction
  • For use in clean and controlled environments
  • Connects to fixed or extendable plastic threaded universal handles for extended reach
  • ISO 5 to ISO 9
Spécification
Type de produit Scraper
Color-coded No
Type de poignée None
Scent Unscented
Stérilité Non-sterile
Aspect Colorless
Couleur White
Jetable Reusable
Filtré Non-filtered
Inflammable No
À utiliser avec (application) Clean and Controlled Environments
Longueur (impériale) 14 in.
Longueur (métrique) 355.6 mm
Matériau LDPE
Largeur (impériale) 3 in.
Largeur (métrique) 76.2 mm