Learn More
Cytiva Kit collecteur Light en plastique pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
Code produit 10299344 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10299344 Ettan IPGphor 3 Unité IEF 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10299344 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11002688
Expédition estimée: 11-01-2027
Includes
1 brosse de nettoyage, 2 ensembles d’électrodes, 1 niveau à bulle, 20 cupules d’échantillon, 1 outil d’insertion de cupules d’échantillon, 60 mèches d’électrodes en papier, 60 tampons de pont en papier, 1 collecteur, 1 pince, 1 solution de nettoyage 60 ml
Kit collecteur Light pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
  • Matériau : Plastique
  • Caractéristiques thermiques uniformes
  • Accélérez le traitement des charges micropréparatives
  • Aucune pièce en contact avec des liquides
  • Au maximum 12 bandes
  • Nbre de gels : 1 à 12
Convient parfaitement à l’application de criblage de routine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Convient parfaitement à l’application de criblage de routine
À utiliser avec (équipement) Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Type Kit collecteur en plastique Light complet
Comprend 1 brosse de nettoyage, 2 ensembles d’électrodes, 1 niveau à bulle, 20 coupelles pour échantillon, 1 outil d’insertion de coupelle pour échantillon, 60 mèches d’électrodes en papier, 60 ponts-buvards en papier, 1 collecteur, 1 pince, 1 bouteille de solution de nettoyage de 60 ml, manuel d’utilisation
Matériau Plastique
Nbre de gels 1 à 12