Learn More
TFA Dostmann™ Thermomètre maxima-minima en plastique
Code produit 11994337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11994337 -30°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11994337 Fournisseur TFA Dostmann™ Code fournisseur 10.3016
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermomètre mini/maxi. -30/+50°C
• Thermomètre mini/maxi échelle aluminium
• Echelle blanche
Spécification
Matériau Plastique
Poids (métrique) 76 g
Type de produit Thermomètre
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) -30 °C
Plage de températures (métrique) -30°C à +50°C