Learn More
Kartell™ Support de micropipettes en plastique
Code produit 12014767
Change view
Click to view available options
Positions:
3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
12014767 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12014767 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0131500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour un nettoyage aisé avec une large base et une structure robuste pour une stabilité à toute épreuve. Les supports de micropipettes en plastique Kartell™ peuvent accueillir 3 micropipettes et peuvent être stérilisés par irradiation.
  • Dimensions : 145 mm (largeur) x 70 mm (hauteur)
  • Support de table pratique
Spécification
Couleur Transparent
Capacité Micropipettes
Matériau Plastique
Positions 3
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte