Learn More
Brady™ Mini-panneaux pictogrammes en plastique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 50-B-7586 10 ea/sheet |
| Matériau | Plastique |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les pictogrammes et les panneaux vierges |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Épaisseur | 0.026 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Plage de températures (métrique) | -20 °C à 80 °C |
| Forme | Triangulaire |
| Afficher plus |