Learn More
Multiroir Controlec Tour de stockage mobile en plastique
Code produit 16317345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique) :4 tiroirs de 11,25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16317345 Capacité (métrique) :4 tiroirs de 11,25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16317345 Fournisseur Multiroir Controlec Code fournisseur DC004
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le chariot de stockage multi-tiroirs Multiroir est idéal pour le stockage général d’articles qui peuvent être facilement visibles à travers le plastique translucide des tiroirs.Le chariot est sur roulettes pour être facilement déplacé dans l’espace de tra
  • Desserte en polypropylène noir avec 4 tiroirs transparents
  • Chaque tiroir est équippé d’un jeu de butées anti-chute en polypropylène
  • Ce matériau est très apprécié pour sa résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et aux variations de température
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Black
Dimensions (L x l x H) 400 x 290 x 670 mm
À utiliser avec (application) General Storage
Comprend Each drawer comes with a set of polypropylene anti-drop stops.
Nbre de tiroirs 3
Type de roue Casters