Learn More
Buerkle™ Entonnoirs à poudre en plastique
Code produit 11971491 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige unitSize
11971491 80 mm 21 mm 1 pièce
10641153 100 mm 22 mm 1 pièce
10020042 150 mm 28 mm 1 pièce
10085091 253 mm 50 mm 1 pièce
10091862 350 mm 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11971491 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96060080
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Entonnoir à poudre pour un remplissage des récipients en toute sécurité. 9606-0240 avec tamis fin en bronze phosphoreux (ne pas utiliser avec des denrées alimentaires).
  • Fabriqué en PP / PE
  • Pour un remplissage de poudres en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 80 mm
Diamètre (métrique) de la tige 21 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Pour les denrées alimentaires