Learn More
De Buyer™ Racloirs en plastique
Description
Informations sur la commande
Forme
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grattoir |
| Matériau | Plastique |
| À utiliser avec (application) | Pour les coins (raclage), pour couper la pâte ou enlever une préparation semi-compacte à compacte d’un récipient, pour remplir les poches à douille. |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Quantité | Unité |
| Forme | Bords plats et arrondis |
| Largeur (métrique) | 110 mm |