Learn More
Sartorius Boîtier à vis en plastique pour poids
Code produit 16333136 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Poids de 2 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
16333136 Poids de 2 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16333136 Fournisseur Sartorius Code fournisseur YAW2000GL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîtiers à vis en plastique pour éviter d’endommager la surface des poids.
  • Boîtiers à vis en plastique avec entrée en mousse à utiliser pour les poids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Plastique
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans les salles blanches
Capacité Poids de 2 kg