Learn More
Fisherbrand™ Filtre tamis en nylon, 1 m x 1 m
Code produit 11735508 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500μ m
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11735508 1800 μm 1 pièce
11785498 1000 μm 1 pièce
11705498 150 μm -
11705488 11 μm 1 pièce
11795488 100 μm 1 pièce
11715488 20 μm 1 pièce
11715498 200 μm 1 pièce
11755518 2000 μm 1 pièce
11725498 250 μm 1 pièce
11735488 30 μm 1 pièce
11745488 41 μm 1 pièce
11795478 5 μm 1 pièce
11755498 500μ m 1 pièce
11765488 60 μm 1 pièce
11775488 70 μm 1 pièce
11705508 1400 μm 1 pièce
11745498 400 μm 1 pièce
11715508 1550 μm 1 pièce
11725488 25 μm 1 pièce
11725508 1700 μm 1 pièce
11735498 300 μm 1 pièce
11785488 80 μm 1 pièce
11795498 1250 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11735508
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les filtres de tamis en nylon Fisherbrand™ 1 x 1 m sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Specifications
Porosité 1800 μm
Matériau de la monture Plastique
Mesh Material Nylon