Description
- Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
- Excellente compatibilité avec les alcools
- Résistant aux solvants agressifs
- Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Spécification
| Porosité | 20 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 300mm |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Mesh Material | Nylon |