Learn More
Fisherbrand™ Nylon Toile filtrante, 300 mm x 300 mm
Code produit 11744549 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500μ m
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Conditionnement:
10 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11744549 41 μm 10 pièces
11774569 11 μm 10 pièces
11704569 20 μm 10 pièces
11764539 200 μm 10 pièces
11754539 250 μm -
11714539 500μ m 10 pièces
11724549 60 μm 10 pièces
11734549 53 μm 10 pièces
11794539 70 μm 10 pièces
11774539 100 μm 10 pièces
11794529 700 μm 10 pièces
11784569 5 μm 10 pièces
11784529 800 μm 10 pièces
11774529 900 μm 10 pièces
11764529 1000 μm 10 pièces
11754559 30 μm 10 pièces
11744539 315 μm 10 pièces
11734539 400 μm 10 pièces
11724539 450 μm 10 pièces
11704539 630 μm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11744549
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Fisherbrand™ Nylon Les toiles filtrantes, de 300 mm x 300 mm, sont disponibles dans une gamme complète de tailles de pores.
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Porosité 41 μm
Diamètre (métrique) externe 300mm
Matériau de la monture Plastique
Mesh Material Nylon