Description
- Structure en plastique ABS résistant et doublure interne en liège, pour la protection des lames
- Stockez et protégez 25, 50 ou 100 lames
- Des fiches indexées se placent dans le couvercle pour noter les titres des lames
- Les compartiments numérotés sur la boîte correspondent à l’index du couvercle, pour optimiser l’organisation
- Des couvercles différents sont utilisés pour les boîtes de 25 et de 50 lames pour faciliter le stockage et la récupération des lames
- Disponibles en rouge, blanc ou bleu selon le codage couleur ou l’aspect préféré
- La boîte de 50 lames s’ouvre et se ferme à l’aide d’un loquet en plastique ; la boîte de 100 lames est dotée d’un couvercle à charnière avec fixation métallique
Dimensions (boîte fermée)
Boîte de 25 lames : 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Boîte de 50 lames : 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Boîte de 100 lames : 8,25 x 6,375 x 1,25 (21 x 16 x 3cm)
Specifications
Specifications
| Capacité de lame | 50 lames |
| Couleur | Bleu |
| Description | Boîte pour 50 lames, bleues |
| L’appareil peut contenir | 25 lames ; 48 lames ; 50 lames |
| Dimensions (L x l x H) | 8,25 x 3,375 x 1,25 po (21 x 8,3 x 3,8 cm) |
| Hauteur (impériale) | 1,25 po |
| Hauteur (métrique) | 3,8 cm |
| Longueur (impériale) | 8,25 po |
| Longueur (métrique) | 21 cm |
| Matériau | Plastique ABS |
| Show More |