Learn More
Epredia™ Boîtes pour lames en plastique
Code produit 16499803 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Capacité de lame:
100 lames
25 lames
25 lames ; 48 lames ; 50 lames
50 lames
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
50 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité de lame Conditionnement
16499803 Rouge 25 lames 1 pièce
12628336 Blanc 25 lames 1 pièce
12638336 Rouge 25 lames 25 pièces
12648336 Bleu 25 lames 1 pièce
12658336 Blanc 50 lames 1 pièce
16409813 Rouge 50 lames 1 pièce
12668336 Rouge 50 lames 50 pièces
12678336 Bleu 50 lames 1 pièce
16419813 Blanc 25 lames ; 48 lames ; 50 lames 1 pièce
12698336 Rouge 100 lames 100 pièces
16429813 Rouge 100 lames 1 pièce
16439813 Bleu 100 lames 1 pièce
12559986 Bleu 100 lames 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16499803 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B1781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.95€
    30.67€ / 1 pièces
    Économisez 4.28€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Stockez un grand nombre de lames dans un espace réduit grâce à ces boîtes robustes.
  • Structure en plastique ABS résistant et doublure interne en liège, pour la protection des lames
  • Stockez et protégez 25, 50 ou 100 lames
  • Des fiches indexées se placent dans le couvercle pour noter les titres des lames
  • Les compartiments numérotés sur la boîte correspondent à l’index du couvercle, pour optimiser l’organisation
  • Des couvercles différents sont utilisés pour les boîtes de 25 et de 50 lames pour faciliter le stockage et la récupération des lames
  • Disponibles en rouge, blanc ou bleu selon le codage couleur ou l’aspect préféré
  • La boîte de 50 lames s’ouvre et se ferme à l’aide d’un loquet en plastique ; la boîte de 100 lames est dotée d’un couvercle à charnière avec fixation métallique
Dimensions (boîte fermée)
Boîte de 25 lames : 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Boîte de 50 lames : 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Boîte de 100 lames : 8,25 x 6,375 x 1,25 (21 x 16 x 3cm)
Remarque : Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de lame 25 lames
Couleur Rouge
Description Boîte pour 25 lames, rouges
L’appareil peut contenir 25 lames ; 48 lames ; 50 lames
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 3,375 x 1,25 po (9,5 x 8,3 x 3,8 cm)
Hauteur (impériale) 1,25 po
Hauteur (métrique) 3,8 cm
Longueur (impériale) 5,5 po
Longueur (métrique) 9,5 cm
Matériau Plastique ABS
Largeur (impériale) 3,375 po
Largeur (métrique) 8,3 cm