Learn More
Epredia™ Plateaux de présentation de lames en plastique
Code produit 12608336 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12608336 Blanc 10 pièces
12668326 Bleu 10 pièces
12688326 Vert 10 pièces
12698326 Gris 10 pièces
12618336 Jaune 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12608336 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B1001200WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    186.25€ / 10 pièces
    Économisez 40.75€
    17% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Appliquez très facilement un code couleur à vos lames grâce à ces plateaux de présentation de lames en plastique, disponibles dans un grand nombre de couleurs.
Appliquez très facilement un code couleur à vos lames grâce aux plateaux de présentation de lames en plastique Thermo Scientific™, disponibles dans un grand nombre de couleurs.
  • Peuvent contenir jusqu’à 20 lames de 175 x 26 mm (3 x 1), offrant ainsi un stockage pratique
  • Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
Remarque : Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
L’appareil peut contenir 20 lames
Longueur (impériale) de lame 3 po
Longueur (métrique) de lame 75 mm
Matériau Plastique
Empilables Oui
Largeur (impériale) de lame 1 po
Largeur (métrique) de lame 26 mm