Description
- Peuvent contenir jusqu’à 20 lames de 175 x 26 mm (3 x 1), offrant ainsi un stockage pratique
- Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| L’appareil peut contenir | 20 lames |
| Longueur (impériale) de lame | 3 po |
| Longueur (métrique) de lame | 75 mm |
| Matériau | Plastique |
| Empilables | Oui |
| Largeur (impériale) de lame | 1 po |
| Largeur (métrique) de lame | 26 mm |