Learn More
Pacific Handy Cutter Couteau de sécurité à ressort en plastique
Code produit 17738977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17738977 Jaune 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17738977 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur EZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.38€
    330.94€ / 50 pièces
    Économisez 68.44€
    17% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
L’EZ-3 est un couteau de sécurité léger avec rétraction automatique de la lame. Il offre ainsi un haut niveau de sécurité.
  • Le corps en plastique le rend particulièrement économique.
  • Le remplacement de la lame est très facile et la poignée du couteau peut être complètement ouverte pour le nettoyage.
  • Des lames supplémentaires peuvent être rangées dans la poignée du couteau.
  • Longueur de lame courte, donc adaptée aux activités légères de coupe.
  • Couteau en jaune clairement visible
Spécification
Type de produit Couteau de sécurité à ressort
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune