Learn More
Micronova™ Raclette en plastique
Code produit 13197606 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Matériau:
Lame en caoutchouc, cadre en polypropylène
Lame en mousse, cadre en polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Conditionnement
13197606 Jaune Lame en mousse, cadre en polypropylène 1 pièce
13147606 Bleu Lame en mousse, cadre en polypropylène 1 pièce
13157606 Vert Lame en mousse, cadre en polypropylène 1 pièce
13167606 Rouge Lame en mousse, cadre en polypropylène 1 pièce
13177606 Blanc Lame en mousse, cadre en polypropylène 1 pièce
13187606 Blanc Lame en caoutchouc, cadre en polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13197606 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SQYE24
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
Ces raclettes à la conception durable sont fabriquées avec un cadre en polypropylène et un choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse afin d’être utilisées dans les zones de lavage et de production. Conçues avec une extrémité filetée ACME pour être utilisées avec la plupart des manches en plastique filetés.
Les raclettes en plastique Micronova permettent de facilement nettoyer les surfaces lisses ou inégales et de diminuer le risque de contamination en réduisant la croissance des saletés et des bactéries. Conçues pour être utilisé avec les manches en plastique des séries STAH ou STAEH Disponibles en plusieurs couleurs.
  • Raclettes durables en polypropylène
  • Choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse
  • Excellent produit à utiliser sur des surfaces lisses et des sols inégaux
  • Réduit le risque d’étincelles dangereuses lors du nettoyage de liquides inflammables
  • Disponibles en modèles de 45 et 60 cm (18 et 24 pouces) de largeur
  • À utiliser avec les manches STAH ou STAEH pour un raccordement sécurisé
  • Ne rouille pas
Spécification
Type de produit Raclette à extrémité filetée ACME
Couleur Jaune
Contenu et stockage À conserver dans un endroit frais et sec, lorsque non utilisé.
Dimensions (L x l) 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 in)
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Raclette pour planchers, murs et fenêtres
À utiliser avec (équipement) Manche en plastique de la série STA
Matériau Lame en mousse, cadre en polypropylène
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8 cm