Description
Les Micronova raclettes en plastique nettoient facilement les surfaces lisses ou inégales et minimisent les zones contaminées en réduisant la croissance de la saleté et des bactéries. Conçus pour être utilisés avec des anses en plastique des séries STAH ou STAEH. Disponibles dans une variété de couleurs.
- Raclettes durables en polypropylène
- Choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse
- Excellent produit à utiliser sur des surfaces lisses et des sols inégaux
- Réduit le risque d’étincelles dangereuses lors du nettoyage de liquides inflammables
- Disponibles en modèles de 45 et 60 cm (18 et 24 in) de largeur
- À utiliser avec les manches STAH ou STAEH pour un raccordement sécurisé
- Ne rouille pas
Spécification
Spécification
| Type de produit | Raclette à extrémité filetée ACME |
| Couleur | Bleu foncé |
| Contenu et stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, lorsque non utilisé. |
| Dimensions (L x l) | 61 x 5,1 cm (24 x 2 in) |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Raclette pour planchers, murs et fenêtres |
| À utiliser avec (équipement) | Manche en plastique de la série STA |
| Matériau | Lame en caoutchouc, cadre en polypropylène |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 5.1 cm |