Learn More
Multiroir Controlec Boîte de stockage empilable en plastique
Description
- Résiste aux variations de température
- Empilable et emboîtable
- Insensible aux chocs
- Poignées ergonomiques facilitant le transport
- Qualité contact alimentaire
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene |
| Couleur | Clear |
| Capacité (métrique) | 32 L |
| Description | PROBOX stoage box |
| Comprend | Ergonomic handles, clip-top lid |
| Dimensions (L x l x H) | 510 x 390 x 258 mm |
| À utiliser avec (équipement) | General Storage and Food Use |