Learn More
KD Scientific Seringue en plastique
Code produit 15104204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
Type de connexion:
Luer-Lock
Luer-Slip
Seringue à tuberculine Luer Slip
Conditionnement:
25 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de connexion unitSize
15104204 5 ml Luer-Lock 25 pièces
15174194 1 ml Seringue à tuberculine Luer Slip -
15194194 3 ml Luer-Lock 25 pièces
15134204 10 ml Luer-Lock 25 pièces
15114204 20 ml Luer-Lock 25 pièces
15124204 30 ml Luer-Lock 25 pièces
15154204 3 ml Luer-Slip 25 pièces
15164204 5 ml Luer-Slip 25 pièces
15174204 10 ml Luer-Slip 25 pièces
15184204 20 ml Luer-Slip 25 pièces
15194204 30 ml Luer-Slip -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15104204 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 780852
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Économiques et jetables, disponibles en contenances de 1 cc à 50 cc, avec embout Luer Slip (LS) ou Luer Lock (LL).
  • Une nouvelle gamme de seringues stériles en plastique jetables pour toutes les applications scientifiques
  • Les seringues Norm-ject sont la solution idéale dans toutes les situations.
  • Leur système unique en deux parties est sans latex et ne contient ni lubrifiant à base de silicone ni caoutchouc.
Spécification
Matériau Polyéthylène (piston)
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (équipement) KD Scientific Pompes à seringue
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui