Learn More
Globe Scientific Tubes à essai en plastique
Code produit 31923386 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31923386 12 mL 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31923386 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 111042
Expédition estimée: 11-01-2027
Produit à partir de polystyrène (PS) ou de polypropylène de qualité supérieure pour la résistance et la stabilité aux impacts
  • Globe Scientific propose une vaste gamme de tubes à essai polyvalents
  • Les tubes sont moulés en polystyrène de qualité supérieure pour la clarté ou en polypropylène pour la résistance et la stabilité aux impacts face aux acides, alcalis et solvants courants
  • Les tubes en polystyrène peuvent supporter jusqu’à 1500 RPM pendant la centrifugation
  • Les tubes en polypropylène peuvent supporter jusqu’à 3000 RPM et sont autoclavables et congelables
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Type de produit Tube à essai