Learn More
Buerkle™ Burettes de titration anti-éclaboussures en plastique LaboPlast™
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Burette avec revêtement anti-éclaboussures
- Réglée sur Ex
- Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
- Résistante aux chocs, résistante aux produits chimiques
- Support robuste
- Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
- Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
- Burette à action rapide avec bandes Schellbach basée sur la conception du Dr. Schiling
- Revêtement en plastique qui augmente la résistance à la casse et protège contre les éclats
- Permet un dosage précis et une titration précise et fine grâce au bouton-poussoir ou à la micro-vis, ainsi qu’une décharge précise via le jet d’évacuation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Matériau | Verre borosilicate recouvert de plastique |
| Hauteur (métrique) | 65 cm |
| Comprend | Flacon de stockage et tube d’immersion, revêtement anti-éclaboussures, bandes Schellbach |
| Précision | 0,05 mm |
| Type | Burette de titration |
| Class | Class B |
| Certifications/Conformité | DIN |