Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique
Description
- Plastique PBT
- Évite les rayures sur les composants délicats
- Facile à utiliser
- Haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pointe crochet |
| Longueur (impériale) | 4.72 in. |
| Matériau | Plastique PBT |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Type de produit | Pinces |
| Quantité (nbre par cas) | 1 par unité |
| Type | Pinces |