Learn More
Kartell™ Bouchon à ailettes pour tubes jetables Plastilab™
Code produit 11341195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Neutre
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11341195 Jaune 1000 pièces
11361195 Vert 1000 pièces
11655691 Rouge 1000 pièces
11615681 Neutre 1000 pièces
11331195 Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11341195 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 8830506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    20.43€ / 1000 pièces
    Économisez 10.57€
    34% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
  • Convient aux tubes de 15 à 17 mm 
  • Disponibles en plusieurs couleurs pour le codage
Spécification
Certifications/Conformité CE-IVD
Type de produit Bouchon à ailettes
Matériau Polyéthylène
Couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Tubes de 15 à 17 mm