Learn More
Kartell™ Connecteurs coniques droits Plastilab™
Code produit 11924349
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Quantité d’emballage:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité d’emballage unitSize
11924349 4-6 mm 10/boîte 10 pièces
11934349 6-8 mm 10/boîte 10 pièces
11944349 8-10 mm 10/boîte 10 pièces
11954349 10-12 mm 10/boîte 10 pièces
11974349 12-14 mm 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11924349 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 7051000
Edge
Pour le raccordement droit d’une tubulure de différents diamètres.
Pour un raccordement droit des tubulures de diamètres différents.
  • En PP
  • Autoclavable
Spécification
Diamètre (métrique) 4-6 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Pour le raccordement direct d’une tubulure de diamètre différent
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Alésage de 2 mm
Forme Structuré
Type de produit Connecteur de tubulure conique droit