Learn More
Kartell™ Connecteurs coniques droits Plastilab™
Description
Pour un raccordement droit des tubulures de diamètres différents.
- En PP
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 6-8 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Pour le raccordement direct d’une tubulure de diamètre différent |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Taille du port | Alésage de 3,5mm |
| Forme | Structuré |
| Type de produit | Connecteur de tubulure conique droit |