Learn More
BD Seringue à embout pour cathéter Plastipak™
Code produit 10274104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10274104 100 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10274104 Fournisseur BD Code fournisseur 300605
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Seringue Luer-Slip graduée à embout pour cathéter centré. BD Biosciences™ Plastipak™ La seringue à embout cathéter est stérile et à usage unique.
  • 100ml
  • Stérile
  • Jetable
  • Gradué
  • Pointe de cathéter
  • Luer-Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N 95 Q 252156 et N 252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N 0050)
Matériau Plastic (Plastique)
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 39 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 122 mm
Type de produit Seringue munie d’une pointe de cathéter
Jetable Usage unique
Graduations 1 ml
Volume (métrique) 100 ml
Type de connexion Cathéter
Graduated Oui