Learn More
BD Plastipak™ Seringue hypodermique trois pièces Centric Luer-lock
Code produit 11303040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
5 ml
Conditionnement:
125 pièces
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11303040 3 ml 200 pièces
11364881 5 ml 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303040 Fournisseur BD Code fournisseur 309658
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Seringue graduée en plastique. BD Medical™ Plastipak™ Seringue hypodermique Centric Luer-lock en trois parties pour injection de liquide.
  • Seringue en plastique
  • Comprend luer-lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité NF EN 20594-1, ISO 594-1 de décembre 1993, ISO 594-2 de septembre 1998
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) externe 10,12 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 69 mm
Type de produit Seringue hypodermique en 3 parties Luer-Lock centrée
Jetable Usage unique
Graduations 0,1 ml
Quantité 200/boîte
Volume (métrique) 3 ml
Type de connexion Luer-Lock centré
Graduated Oui