Learn More
BD Seringue en trois parties à embout Luer-Lock centré Plastipak™
Code produit 10430864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10430864 10 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10430864 Fournisseur BD Code fournisseur 300912
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Élimine le risque de réactions allergiques au latex. BD Plastipak™ La seringue trois pièces à verrouillage Luer concentrique est dotée d'un bouchon sans latex, d'un corps transparent permettant une visualisation parfaite du contenu de la seringue et d'une graduation bien visible.
  • Bouchon sans latex
  • Corps transparent
  • Impression à échelle en gras
  • Lubrification spéciale au silicium
  • La bague de retenue empêche le retrait accidentel de la tige du piston
  • Seringue Luer-Lock concentrique
  • Volume - 10 ml
  • Stérile
  • Boîte de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, NF EN 20594-1, ISO 594-1 de décembre 1993, ISO 594-2
Matériau Plastic (Plastique)
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 16.21 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 85.48 mm
Type de produit Seringue en 3 parties Luer-Lock concentrique
Jetable Usage unique
Graduations 0,2 ml
Quantité 100 boîte
Volume (métrique) 10 ml
Type de connexion Raccord Luer-Lock concentrique
Graduated Oui