Learn More
BD Seringue à embout Luer-Lock centré en plastique Plastipak™
Code produit 10109922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
50 ml
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10109922 30 ml 60 pièces
10569215 20 ml 120 pièces
16489325 30 ml 240 pièces
10636531 50 ml 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10109922 Fournisseur BD Code fournisseur 301229
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet un dosage et une visualisation précis du contenu de la seringue. BD Medical™ Plastipak™ Chaque seringue Luer-Lock concentrique en plastique est testée individuellement pour sa stérilité, son apyrogénicité et sa toxicité.
  • Luer-Lok concentrique
  • Bouchon sans latex
  • Marquage CE
  • Polypropylène
  • Stérile
  • Jetable
  • Sans aiguille Si vous souhaitez acheter des aiguilles, consultez notre gamme d’aiguilles jetables Microlance™. Tous les produits sont destinés exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N 95 Q 252156 et N 252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N 0050)
Matériau Plastic (Plastique)
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 23.77 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec des pompes automatiques et adaptée à la plupart des pompes
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 107.5 mm
Type de produit Seringue Luer-lock concentrique
Jetable Usage unique
Graduations 1 ml
Quantité Paquet de 60
Volume (métrique) 30 ml
Type de connexion Raccord Luer-Lock concentrique
Graduated Oui