Learn More
BD Seringue Plastipak™ avec Luer-Lock
Code produit 15544835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Graduations:
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Conditionnement
15544835 10 ml 0,2 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15544835 Fournisseur BD Code fournisseur 305959
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour les injections et l’échantillonnage.
  • Capacité de 10 ml avec graduations de 0,2 ml
  • Stériles et jetables
  • Structure en polypropylène
  • Corps transparent pour une visibilité parfaite du contenu de la seringue
  • Une lubrification spéciale en silicone garantit que le piston se déplace facilement et uniformément
  • Stérilisation par oxyde d’éthylène
Certifications
EN ISO 7886-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Graduations 0,2 ml
Volume (métrique) 10 ml