Learn More
BD Seringue Luer-Slip Plastipaktrade; sans aiguille
Code produit 15489199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
Conditionnement:
120 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15489199 1 ml 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15489199 Fournisseur BD Code fournisseur 303172
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour les injections et l’échantillonnage.
ulliStérile et jetable/liliPP/liliLubrifiant : Silicone (lt; 25 mu;g/m²)/liliMarquage permanent à l’encre/liliBouchon en PP/li/ul
Certifications
EN ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cône central
Graduations 0,01 ml
Volume (métrique) 1 ml