Learn More
Eppendorf™ Portoirs de plaques pour godets
Code produit 15684614 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Portoir de plaques pour godet haute capacité
Portoir de plaques pour godet pour plaques / tubes
Capacité:
6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
7/28 (MTP)\n2/8 (DWP)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité Conditionnement
15684614 Portoir de plaques pour godet haute capacité 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP) 1 pièce
15748379 Portoir de plaques pour godet pour plaques / tubes 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15684614 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5920729004
En stock
Portoirs conçus pour les plaques MTP, DWP et PCR. Disponibles pour les godets haute capacité et les godets pour plaques / tubes
  • Nombre de tubes par adaptateur / par rotor : 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP) ou 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • Kit de 2 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) pour plaques PCR, MTP, DWP
Capacité 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
Type de produit Portoir de plaques pour godet haute capacité