Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque
Code produit 13255349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose pour numération sur plaque
Origine de la fabrication:
Allemagne
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Type de milieu Origine de la fabrication Conditionnement
13255349 10/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose pour numération sur plaque Allemagne 10 pièces
11973612 10/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose pour numération sur plaque Royaume-Uni 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13255349 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5013A
 Article restreint
En stock
Dénombrez les organismes viables dans le lait, l’eau, les aliments et les produits laitiers à l’aide de ce milieu non sélectif.
Dénombrez les organismes viables dans le lait, les produits laitiers, l’eau, les aliments et dans d’autres échantillons d’importance sanitaire à l’aide de la gélose non sélective pour comptage sur plaque Thermo Scientific™.
Ce milieu standard répond à la formulation de l’APHA, de l’AOAC et du PHLS.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Testée conformément à la norme CEN ISO/TS 11133-2.
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Gélose pour numération sur plaque
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte