Learn More
DWK Life Sciences™ Support de plaque, pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique
Code produit 11772909 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
135 mm
155 mm
175 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11772909 175 mm 5 pièces
11762909 155 mm 5 pièces
11752909 135 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11772909 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 290785809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    266.65€ / 5 pièces
    Économisez 38.35€
    12% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Support idéal pour les plaques en vitrocéramique à monter sur des trépieds.
Dans les laboratoires, les solutions sont souvent chauffées. Cette étape peut être réalisée à l’aide de différentes techniques, par exemple dans un bain-marie ou un bain de sable, avec une hotte chauffante ou, de manière classique avec un bec Bunsen. Si un bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d’utiliser un trépied ou un pied carré et une plaque en vitrocéramique correspondante. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque en vitrocéramique avec le bec Bunsen en dessous. La contamination de la plaque en vitrocéramique peut être évitée avec le racleur de nettoyage.
  • Fabriqué en acier nickel-chrome résistant à la chaleur avec
Spécification
Matériau Acier nickel-chrome
Diamètre (métrique) 175 mm
À utiliser avec (application) Support pour plaques en vitrocéramique ; chauffage ; peut être monté sur un trépied
Nb par paquet 5 / boîte