Learn More
Gilson™ PLATEMASTERTM 20 μL
Code produit 15833192 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 20 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15833192 0,5 à 20 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15833192 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F110761
En stock
PLATEMASTERTM 20 μL est une solution facile à utiliser et précise pour le pipetage manuel à haut débit de microplaques à 96 et 384 puits.
La conception à 96 canaux du PLATEMASTERTM réduit considérablement le nombre d'étapes de pipetage nécessaires pour remplir une microplaque par rapport à l'utilisation de pipettes multicanaux manuelles classiques. En général, le remplissage des plaques à 96 puits prend moins de 10 secondes et 384 puits peuvent être remplis en moins d’une minute avec seulement quatre étapes de pipetage.
  • Réduit le risque d’erreur humaine dans les applications à haut débit
  • Les niveaux de précision et de fiabilité élevés peuvent être égaux à ceux des pipettes à 8 ou 12 canaux et les risques de sauter ou de remplir plusieurs fois des puits sont limités
  • Les réactions enzymatiques et les applications cellulaires dans les puits peuvent être démarrées et arrêtées en même temps
  • Amélioration de la reproductibilité entre puits et entre plaques, passant de 0,5 μL à 220 μL volumes de pipetage
  • Aussi intuitif qu'un PIPETMANTM et ne nécessite aucune programmation, formation longue ou alimentation électrique pour son utilisation
  • Peut être entièrement adapté à une variété de besoins d’application
  • Sa conception compacte et portative s’intègre facilement au laboratoire, ce qui lui permet de s’adapter à la plupart des paillasses, sous les hottes ou dans les chambres froides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 1 μL ≤ 0,1 10 μL ≤ 0,1 20 μL ≤ 0,18
Type de produit Pipette
Certifications/Conformité ISO 9001
Canaux 1
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 0,5 à 20 μl
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
À utiliser avec (équipement) Platemaster
Comprend Platemaster
Modèle PLATEMASTER™ P20
Logiciel Non
Matériau de la pointe Polypropylène
Dimensions (L x l x H) 300 x 400 x 450 mm
Largeur (impériale) 11,81 in
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (impériale) 15,75 in
Hauteur (métrique) 450 mm
Poids (impériale) 42.62 lb
Poids (métrique) 19.33 kg
Tension 0 à 100 mV, 1 V, 10 V
Nb par paquet 1