Description
La conception à 96 canaux du PLATEMASTERTM réduit considérablement le nombre d'étapes de pipetage nécessaires pour remplir une microplaque par rapport à l'utilisation de pipettes multicanaux manuelles classiques. En général, le remplissage des plaques à 96 puits prend moins de 10 secondes et 384 puits peuvent être remplis en moins d’une minute avec seulement quatre étapes de pipetage.
- Réduit le risque d’erreur humaine dans les applications à haut débit
- Les niveaux de précision et de fiabilité élevés peuvent être égaux à ceux des pipettes à 8 ou 12 canaux et les risques de sauter ou de remplir plusieurs fois des puits sont limités
- Les réactions enzymatiques et les applications cellulaires dans les puits peuvent être démarrées et arrêtées en même temps
- Amélioration de la reproductibilité entre puits et entre plaques, passant de 0,5 μL à 220 μL volumes de pipetage
- Aussi intuitif qu'un PIPETMANTM et ne nécessite aucune programmation, formation longue ou alimentation électrique pour son utilisation
- Peut être entièrement adapté à une variété de besoins d’application
- Sa conception compacte et portative s’intègre facilement au laboratoire, ce qui lui permet de s’adapter à la plupart des paillasses, sous les hottes ou dans les chambres froides
Specifications
Specifications
| Type de produit | Pipette |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Canaux | 96 |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 2 à 220 μl |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| À utiliser avec (équipement) | Platemaster |
| Comprend | Platemaster |
| Modèle | PLATEMASTER™ P220 |
| Logiciel | Non |
| Show More |