Learn More
Gilac™ Boîtes
Code produit 17978541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17978541 10/paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978541 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G332621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55€
    21.80€ / 1 pièces
    Économisez 10.75€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Assiettes en plastique réutilisables d'une durabilité exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive.
  • Assiette en plastique réutilisable.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation cyclique intensive.
  • Idéal pour les institutions.
  • Lot de 10.
Spécification
Type de produit Plaque
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 217 mm
Hauteur (impériale) 1,4 in
Hauteur (métrique) 35 mm
Quantité 10/paquet