Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces de fixation covalente, 400 μl, plaque rigide blanche
BIOPHARMA
Code produit 10316872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Volume (métrique) de travail:
50 μl
100 μl
Type de produit:
Microplaque
Module solide F8 (x12) sur cadre
Plaque solide à 384 puits
Plaque solide à 96 puits
Traitement de surface:
Amine
Fixation covalente
Conditionnement:
30 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Volume (métrique) de travail Type de produit Traitement de surface Conditionnement
10316872 Transparent 100 μl Microplaque Amine 30 pièces
10432612 Blanc 100 μl Plaque solide à 96 puits Fixation covalente 30 pièces
10052232 Noir 100 μl Microplaque Amine 30 pièces
10062242 Transparent 50 μl Plaque solide à 384 puits Amine 30 pièces
10029152 Noir 50 μl Plaque solide à 384 puits Amine -
10432802 Transparent 100 μl Microplaque Amine 30 pièces
10646083 Transparent 100 μl Microplaque Amine 30 pièces
10499762 Transparent 100 μl Module solide F8 (x12) sur cadre Fixation covalente 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10316872 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 436006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    763.00€
    698.97€ / 30 pièces
    Économisez 64.03€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Réduisez la quantité de réactifs utilisés dans le laboratoire en utilisant ces plaques et modules avec surfaces de liaison covalentes.
Réduisez la quantité de réactifs utilisés dans le laboratoire grâce aux plaques et modules Thermo Scientific™ avec surfaces de liaison covalentes.
Surfaces covalentes (Thermo Scientific™ CovaLink™ et Immobilizer Amino)
  • Lixiviation minimale
  • Résiste à un lavage vigoureux
  • Il est possible de faire un revêtement avec des quantités inférieures de réactif
  • Contrôle de l’orientation
Immobilizer est une marque commerciale de Exiqon A/S, Vedbaek, Danemark. Ce produit est fabriqué sous licence de Exiqon A/S et protégé par EP 08 20483 et des applications et brevets étrangers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifiés No
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 30 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 100 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Amine
Type de puits Rond
Nbre par carton 30
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Non spécifié
Molécule cible peptides
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Immobilizer est une marque commerciale d’Exiqon A/S, Vedbæk, Danemark. Le produit est fabriqué sous licence Exiqon A/S et couvert par EP 08 20483, une demande étrangère et des brevets.