Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateurs rotateurs PTR
Code produit 11491018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 tubes de 50 mL, 12 tubes de 1,5 à 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11491018 4 tubes de 50 mL, 12 tubes de 1,5 à 15 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491018 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PPRS412
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette plateforme pour les agitateurs rotatifs PTR maintient les tubes bien en place pendant la rotation et peut être utilisée avec le mini agitateur rotatif vertical PTR-25 360°.
  • Plateforme pour mini agitateur rotatif vertical
  • À utiliser avec les agitateurs 360°
  • Peut accueillir 4 tubes de 50 ml et 12 tubes de 1,5 à 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 tubes de 50 mL, 12 tubes de 1,5 à 15 mL
Type de produit Plateforme