Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur vortex V-32
Code produit 11446367
Change view
Click to view available options
Nbre de positions:
6
32
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions unitSize
11446367 32 1 pièce
15251226 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446367 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PV32
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Crée une polyvalence avec des plateformes capables d’accueillir une grande variété de tailles de tubes.
Pour utilisation avec agitateur vortex V-32
Plateforme de rechange PV-32 :
  • S’adapte à 3 tailles de tubes :
    • 16 x 1,5 ml
    • 8 x 0,5 ml
    • 8 x 0,2 ml
Plateforme 6 emplacements universelle PV-6 :
  • 6 Tubes x 10 ml
  • Tube de 15 mm de diamètre max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Mélangeur Multi Vortex V-32
Nbre de positions 32