Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur orbital Grant PSU10i
Code produit 11461058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 flacons et béchers de 100 à 150 mL
6 flacons et béchers de 250 à 300 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11461058 6 flacons et béchers de 250 à 300 mL 1 pièce
11451058 12 flacons et béchers de 100 à 150 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461058 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur P6250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend des pinces pour empêcher les flacons et les béchers de se renverser. La plateforme Grant Instruments™ pour agitateurs orbitaux et agitateurs incubateurs Grant est interchangeable pour s’adapter à une grande variété de récipients.
  • Comprend des pinces pour maintenir les récipients en toute sécurité
  • À utiliser avec
    • Incubateur agitateur ES-20
    • Agitateur orbital PSU 10i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 flacons et béchers de 250 à 300 mL
Dimensions (L x l) 250 x 190 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons / béchers12 x 100-150 ml
Nbre de positions 6