Description
Accessoires assortis pour agitateurs numériques pour microplaques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 292 x 275 x 14 mm |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 11,49 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 292 mm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 10,82 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 275 mm |
| Description | Grande plateforme |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur |
| Afficher plus |