Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour les agitateurs orbitaux de subventions et les incubateurs d'agitateurs
Description
- Comprend des pinces pour maintenir les récipients en toute sécurité
- À utiliser avec
- Incubateur agitateur ES-80
- Agitateur orbital PSU 20i
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 flacons de 250 à 300 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur à plateforme orbital PSU-20i |
| Nbre de positions | 16 |