Learn More
Heidolph™ Agitateurs à plateforme
Artikelnummer. 10334631 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Vitesse de rotation:
30 à 250 tr/min
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vitesse de rotation Packungsgröße
10334631 30 à 250 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10334631 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5432233200
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Le Promax 1020 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg. Avec une longueur de course de 32 mm, le modèle Promax effectue un mouvement idéal pour les entonnoirs de séparation.
  • Agitateur Heidolph Promax 1020 plateforme de 290 x 258 mm, vitesse max. 250 tr/min, charge max. 5 kg, course 32 mm, agitation va-et-vient, avec minuteur et plateforme
  • Le Promax 1020 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg
  • Large gamme d’accessoires et de pinces pour entonnoirs de séparation disponibles
  • Avec une longueur de course de 32 mm le modèle Promax effectue un mouvement idéal pour les entonnoirs de séparation
  • Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur l’écran numérique de 30 à 250 tr/min.
  • Ce modèle convient au système d’incubateur modulaire et est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à 65°C
  • Votre minuteur de processus numérique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 999 minutes
  • Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme sonore retentit et l’appareil s’arrête
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité de charge (métrique) 8 kg
Vitesse de rotation 30 à 250 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 30 W
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 65°C
Puissance 30 W
Type de produit Agitateur à plateforme
Fréquence 50 Hz
Matériau Tapis en caoutchouc antidérapant
Profondeur (métrique) 258 mm
Hauteur (métrique) 125 mm
Largeur (métrique) 320 mm
Poids à l’expédition (métrique) 8 kg
Affichage Luminescent numérique
À utiliser avec (application) Séparation de phase
Plage de durée 999 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.