Learn More
Granulés de platine, 0,3 % sur 2,7-3,3mm (0,11-0,13po) granulés d’oxyde d’aluminium réduit, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hybridation sélective, compensation des gaz : p. ex. Oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, élimination de lʼhydrogène de lʼoxygène ou du dioxyde de carbone
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
- Hydrogénation sélective, purifications de gaz : par exemple, oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, élimination de l’hydrogène au sein de l’oxygène ou du dioxyde de carbone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum |
| Note relative au nom | 0.3% on 2.7 to 3.3mm (0.11 to 0.13 in.) alumina pellets, Reduced |
| Quantité | 25 g |
RUO– À des fins de recherche uniquement