Learn More
Platine, 1 % sur poudre de carbone activée, standard, réduit, nominalement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394427 25 g 25g
11304437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038312.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6-6-7440
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Numéro MDL MFCD00011179
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 1% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Quantité 25 g