Learn More
Platine, 1 % sur poudre d’alumine gamma, réduite, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321838 5 g 5g
11341838 25 g 25g
11331838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011797.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-6-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Numéro MDL MFCD00011179
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 1% on gamma alumina powder, Reduced
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.