Learn More
Platine, 10 % sur poudre de carbone activée, standard, réduit, nominalement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324447 100 g 100g
11304447 5 g 5g
11314447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038325.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-6-6
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jeweler. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hydrogénation des cycles aromatiques, aldéhydes aliphatiques et cétones en alcools, conversion de -CH=CH- en -CH2-CH2-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Numéro MDL MFCD00011179
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 10% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.